Merck
APO455837576
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.11
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F4O2/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)14-8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
IKUSXOFNQSIUDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)