Merck
APO455837572
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorostyrene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,2-difluoro-4-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
Clave InChI
VPKZWIGZODEBDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Synonym
1,2-Difluoro-4-vinylbenzene, 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)