Merck
APO455837548
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
130-133
Iupac Name
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)4-2-1-3-5(12)6(4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-6-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid, 2-Carboxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-2-carboxybenzotrifluoride
Boiling point
130-133
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-6-trifluoromethylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)