Merck
APO455837261
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.11
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChI key
SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)