Merck
APO455837011
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
324.58
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H12BrClFNO2/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-7(13)5-4-6(12)8(9)14/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
JGBBDTFBCUJLOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloro-2-fluoroaniline-n-boc-protected
Synonym
3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-6-chloro-2-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloro-2-fluoroaniline-n-boc-protected
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)