Merck
APO455836646
Apollo Scientific Ltd
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.63
Número MDL:
Iupac Name
(2,6-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
VLBAKONQZABMSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride
Synonym
alpha-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)