Merck
APO455836640
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.06
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clave InChI
JRTGGNDDSKKPQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-trifluoromethylquinoline
Synonym
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-trifluoromethylquinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)