Merck
APO455836496
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.17
Número MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
Clave InChI
QSPYWCDXOCAMGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Synonym
2-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)