Merck
APO455836277
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clave InChI
BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)