APO455835983
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
About This Item
mp
79
densidad
1.175
Iupac Name
2-fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(10-5-11)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FWRCOINKYLERQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Melting Point
densidad
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenyl-isocyanate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)