Merck
APO455835891
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.51
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-6-4(9)2-1-3-5(6)12(8,10)11/h1-3H
Clave InChI
YZXLEQLNBFIGRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)