Merck
APO455835837
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
40-41
Iupac Name
1-phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClF3N2O/c12-10(18)8-6-16-17(9(8)11(13,14)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
FSZPLNSWCMTQRJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
Flash Point
110/0.2mm
Boiling point
40-41
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)