Merck
APO455835695
Apollo Scientific Ltd
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.6
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-2,2-difluoro-1-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylethanone
Inchi Code
1S/C9H5ClF2N2O/c10-9(11,12)8(15)6-5-13-7-3-1-2-4-14(6)7/h1-5H
Clave InChI
RYLULWDVNWTHMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chlorodifluoroacetylimidazo12-apyridine
Synonym
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chlorodifluoroacetylimidazo12-apyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)