Merck
APO455835458
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.59
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(10)2-3-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
KZUXJRQQHJREGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Synonym
4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)