Merck
APO455835132
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
CRRHVMZOOBWYRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)