Merck
APO455835060
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.03
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO2/c9-5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
Clave InChI
MHJZOZPUSPCZSC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethoxybenzamide
Synonym
2-Bromo-4-carbamoyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-(Aminocarbonyl)-4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethoxybenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)