Merck
APO455834810
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-fluoroanisole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
mp
93.4
densidad
1.531
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
USVPQAWBFVANTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
Synonym
1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
Flash Point
207
Melting Point
93.4
densidad
1.531
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)