Merck
APO455834456
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-4-(isopropylamino)benzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.22
Número MDL:
bp
63-65
Iupac Name
N~1~-isopropyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C10H13F3N2/c1-6(2)15-9-4-3-7(5-8(9)14)10(11,12)13/h3-6,15H,14H2,1-2H3
Clave InChI
ZNVHJHXDEMIHDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Boiling point
63-65
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)