APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
About This Item
densidad
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Clave InChI
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
densidad
1.74
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)