Merck
APO455833961
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
KDOUBUZYGVSSLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Synonym
(5-Fluoro-2-methylphenyl)methylamine, (5-Fluoro-o-tolyl)methylamine
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)