APO455833616
Apollo Scientific Ltd
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
6-phenyl-2-(2-pyrazinyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C14H10N4O/c19-13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)17-14(18-13)12-9-15-6-7-16-12/h1-9H,(H,17,18,19)
Clave InChI
KRRPZHCPLYVAGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)