Merck
APO455833477
Apollo Scientific Ltd
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-11-3-1-2-10(6-11)7-13-5-4-12-9-13/h1-6,8-9H,7H2
InChI key
JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Flash Point
185/0.1mm
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)