Merck
APO455833018
Apollo Scientific Ltd
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
211-215
Iupac Name
N-(2,5-dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-5(10)6(3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clave InChI
CKZRFWZMFVWDOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-25-dichlorophenylbiguanide-hydrochloride
Boiling point
211-215
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-25-dichlorophenylbiguanide-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)