Merck
APO455832302
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-10-6-2-5(8)3-9-7(6)11-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
UQGVKOABQVMENO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-2-methyl-3h-imidazo45-bpyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-2-methyl-3h-imidazo45-bpyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)