APO455832239
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
About This Item
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,11H2,1-2H3
Clave InChI
JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpropan-2-amine
Flash Point
91/4mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)