Merck
APO455831903
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
57-61
mp
>110
Iupac Name
1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Boiling point
57-61
Melting Point
>110
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)