Merck
APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)