Merck
APO455830204
Apollo Scientific Ltd
1-Benzylpiperidin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.29
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10,13H2
Clave InChI
HARWNWOLWMTQCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzylpiperidin-3-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzylpiperidin-3-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)