APO455829956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
JGSRMKGBXNXODT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-14-benzodioxine-6-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)