Merck
APO455829954
Apollo Scientific Ltd
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
120-123
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Boiling point
120-123
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)