Merck
APO455829866
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-3-2-7-6-12-10(11)5-8(7)4-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
JVYQLLUOCTXIIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)