Merck
APO455829274
Apollo Scientific Ltd
2-(1-Ethoxyethoxy)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-ethoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-3-12-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
RJXXCLQZUVADGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1-ethoxyethoxyphenol
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1-ethoxyethoxyphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)