Merck
APO455828933
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-10-6-7-11-12(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clave InChI
OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)