Merck
APO455828833
Apollo Scientific Ltd
Benzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
74-76
Iupac Name
1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2S2/c9-13(10,11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
Clave InChI
FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Boiling point
74-76
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)