Merck
APO455828665
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.3
Número MDL:
bp
153-156
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
AHWGBTCRPVCUBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
Boiling point
153-156
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)