Merck
APO455828413
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-2-(4-methylphenylamino)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.28
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(4-toluidino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14(17)18)3-2-4-12(13)15/h2-8,16H,15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
GTTBSDNXVFGONG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-4-methylphenylaminobenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-4-methylphenylaminobenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)