Merck
APO455827686
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile, N6-BOC protected
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
193-195
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17N3O2S/c1-13(2,3)18-12(17)16-5-4-8-9(6-14)11(15)19-10(8)7-16/h4-5,7,15H2,1-3H3
Clave InChI
HFWVFBQVIXKINU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4567-tetrahydrothieno23-cpyridine-3-carbonitrile-n6-boc-protected
Boiling point
193-195
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4567-tetrahydrothieno23-cpyridine-3-carbonitrile-n6-boc-protected
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)