APO455827524
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
About This Item
bp
122
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11(12)14-13-9/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZCKBVNDUEOLHME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)