Merck
APO455827333
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
bp
146-147
Iupac Name
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI key
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
Boiling point
146-147
pictograms
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)