APO455826595
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
About This Item
bp
147-148
Iupac Name
4-chloro-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8ClI/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
HCHAMYGZDLHKMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)