APO448688281
Apollo Scientific Ltd
4′-Bromo-3′-methylacetophenone
About This Item
bp
31
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QRTFRIPKQPOIPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-methylacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)