APO429251115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-4-2-1-3-5(6(4)7(13)14)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
ZCMUHYSGAOIGEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)