Merck
APO428499457
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3N/c1-7-2-3-9(10(11,12)13)8(6-7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
Clave InChI
MSMNXWTULYNSOL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)