Merck
APO428499386
Apollo Scientific Ltd
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GMFHKGUQWAQEIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)