Merck
APO428499349
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-4-6(12-2)3-5(11)8(10)7(4)9/h3H,11H2,1-2H3
InChI key
QCLYOEBUNYACDX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)