Merck
APO428499251
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.16
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2,6-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-5-3-6(9)8(11)7(10)4-5/h3-4H,2,11H2,1H3
Clave InChI
WEVYXUJTENEFCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluoroaniline
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluoroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)