Merck
APO428498436
Apollo Scientific Ltd
3-(4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.67
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClFO3/c1-2-16-11-8(12)5-3-7(10(11)13)4-6-9(14)15/h3,5H,2,4,6H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
RGAWAGUVLATDIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylpropionic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylpropionic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)