Merck
APO428498354
Apollo Scientific Ltd
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-14-8-4-7(11)6(10)2-5(8)3-9(12)13/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
UYEGFRSSHGRVJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxyphenylacetic-acid
Synonym
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxyphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)