Merck
APO428498262
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.19
Número MDL:
bp
170-173
Iupac Name
(2E)-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-4-8(2-3-10(15)16)6-9(5-7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b3-2+
Clave InChI
IIMWKXQSZIMHCN-NSCUHMNNSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethylcinnamic-acid
Boiling point
170-173
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethylcinnamic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)