Merck
APO428498200
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-4-7(9(10,11)12)3-2-6(8)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI key
FEOVMOIWRLRBFP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)